1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A12980.03 A12980.06 A12980.14
A12980.03EA 30.4 EUR
A12980.03 A12980.06 A12980.14
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine 98%
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine

Purity: 98% CAS No.: 3524-32-1 Molecular Formula: C5H9N3 Formula Weight: 111.14 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 72-77° Beilstein Reference: 113420 MDL No.: MFCD00051651

Formula: C₅H₉N₃
Pto. de fusión: 72…77 °C
Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051651
Núm. CAS: 3524-32-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR