2',4'-Dimetilacetofenona ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A12992.18 A12992.30
A12992.18EA 125 EUR
A12992.18 A12992.30
2',4'-Dimetilacetofenona ≥97%
2',4'-Dimetilacetofenona

Purity: 97% CAS No.: 89-74-7 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Characteristic Boiling Point: 227-228° Beilstein Reference: 956772 MDL No.: MFCD00003571

Formula: C₁₀H₁₂O
Pto. Ebullición: 227…228 °C
Densidad: 0,999
Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003571
Núm. CAS: 89-74-7
EINECS: 201-935-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR