2-Cloro-2-metilpropano ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A13004.AK A13004.AP A13004.AU
A13004.AKEA 31.3 EUR
A13004.AK A13004.AP A13004.AU
2-Cloro-2-metilpropano ≥98%
2-Cloro-2-metilpropano

Purity: 98+% CAS No.: 507-20-0 Molecular Formula: (CH3)3CCl Formula Weight: 92.57 Flash Point: -27°(-16°F) Refractive Index: 1.3848 Odour: Mild Melting Point: -26° Boiling Point: 50-52° Beilstein Reference: 1730872 Merck Reference: 14,1562 UN No.: 1127 MDL No.: MFCD00000816

Formula: C₄H₉Cl
Pto. Ebullición: 50…52 °C
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 0,846
Pto. de inflamación: –27 °C (–16 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000816
Núm. CAS: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,1562

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR