N,N-Dimetilpiridin-4-amina 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine

A13016.06 A13016.14 A13016.22
A13016.06EA 24.7 EUR
A13016.06 A13016.14 A13016.22
N,N-Dimetilpiridin-4-amina 99%
N,N-Dimetilpiridin-4-amina

Purity: 99% CAS No.: 1122-58-3 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 124°(255°F) Physical Form: Crystals or powder Melting Point: 110-113° Boiling Point: 162°/50mm Beilstein Reference: 110354 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00006418

Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 162 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: 110…113 °C
Pto. de inflamación: 124 °C (255 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006418
Núm. CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2928
ADR: 6.1 I

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR