Piridina-2-acetonitrilo ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A13087.06 A13087.14 A13087.22
A13087.06EA 51.1 EUR
A13087.06 A13087.14 A13087.22
Piridina-2-acetonitrilo ≥99%
Piridina-2-acetonitrilo

Purity: 99% CAS No.: 2739-97-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5250 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 66-68°/1mm Beilstein Reference: 111215 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00006346

Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 66…68 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 23…25 °C
Densidad: 1,059
Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006346
Núm. CAS: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
UN: 3276
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR