4-(Dimetilamino)benzonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13117.06 A13117.14
A13117.06EA 39.7 EUR
A13117.06 A13117.14
4-(Dimetilamino)benzonitrilo 98%
4-(Dimetilamino)benzonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 1197-19-9 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 317-319° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001815
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 317…319 °C
Pto. de fusión: 72…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001815
Núm. CAS: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III