N-(4-Bromofenil)maleimida ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione

A13119.03 A13119.06 A13119.14
A13119.03EA 29.8 EUR
A13119.03 A13119.06 A13119.14
N-(4-Bromofenil)maleimida ≥98%
N-(4-Bromofenil)maleimida

Purity: 98% CAS No.: 13380-67-1 Molecular Formula: C10H6BrNO2 Formula Weight: 252.07 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 513122

Formula: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252.07 g/mol
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030664
Núm. CAS: 13380-67-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR