Bario carbonato ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A13195.0B A13195.0I A13195.22 A13195.36
A13195.0BEA 89.8 EUR
A13195.0B A13195.0I A13195.22 A13195.36
Bario carbonato ≥99%
Bario carbonato

Purity: 99% CAS No.: 513-77-9 Molecular Formula: CBaO3 Formula Weight: 197.35 Odour: Odourless Melting Point: 811° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,969 MDL No.: MFCD00003448

Formula: BaCO₃
Pto. Ebullición: Dec.
Pto. de fusión: 811 °C
Densidad: 4,43
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003448
Núm. CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,969

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR