3-Picolil cloruro clorhidrato ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A13279.06 A13279.14
A13279.06EA 35 EUR
A13279.06 A13279.14
3-Picolil cloruro clorhidrato ≥97%
3-Picolil cloruro clorhidrato

Purity: 97% CAS No.: 6959-48-4 Molecular Formula: C6H6ClN.HCl Formula Weight: 164.04 pH: 3 Melting Point: 136-142° Beilstein Reference: 3689156 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012818

Formula: C₆H₇Cl₂N
Pto. de fusión: 136…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012818
Núm. CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR