Ácido (3-nitrofenil)metabórico ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A13336.03 A13336.06 A13336.14
A13336.03EA 34.7 EUR
A13336.03 A13336.06 A13336.14
Ácido (3-nitrofenil)metabórico ≥98%
Ácido (3-nitrofenil)metabórico

Purity: 98% CAS No.: 13331-27-6 Molecular Formula: C6H6BNO4 Formula Weight: 166.93 Melting Point: ca 285° dec. Beilstein Reference: 2938638

Formula: C₆H₆BNO₄
Pto. de fusión: ∼ 285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007193
Núm. CAS: 13331-27-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR