Dietanolamina 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 2,2'-Iminodietanol

A13389.0E A13389.30 A13389.36
A13389.0EEA 93.8 EUR
A13389.0E A13389.30 A13389.36
Dietanolamina 99%
Dietanolamina

Purity: 99% CAS No.: 111-42-2 Molecular Formula: C4H11NO2 Formula Weight: 105.14 Flash Point: 176°(349°F) Physical Form: Low-melting solid Density: 1.097 Refractive Index: 1.4770 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Ammonia-like pH: 11 Melting Point: 27-30° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 605315 Merck Reference: 14,3107 MDL No.: MFCD00002843

Formula: C₄H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 268…270 °C
Pto. de fusión: 27…30 °C
Densidad: 1,097
Pto. de inflamación: 176 °C (349 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002843
Núm. CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
IR: 01-2119488930-28
Índice Merck: 14,3107

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR