Fenetilamina 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A13402.AD A13402.AK A13402.AU
A13402.ADEA 28.5 EUR
A13402.AD A13402.AK A13402.AU
Fenetilamina 99%
Fenetilamina

Purity: 99% CAS No.: 64-04-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.5335 Odour: Amine-like pH: 11.5 Melting Point: -60° Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 507488 Merck Reference: 14,7225 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008184

Formula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 200…202 °C
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,964
Pto. de inflamación: 81 °C (178 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008184
Núm. CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,7225

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR