4-Bromobutirato de etilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A13470.0B A13470.18 A13470.30
A13470.0BEA 521 EUR
A13470.0B A13470.18 A13470.30
4-Bromobutirato de etilo ≥98%
4-Bromobutirato de etilo

Purity: 98% CAS No.: 2969-81-5 Molecular Formula: Br(CH2)3CO2CH2CH3 Formula Weight: 195.06 Flash Point: 90°(194°F) Physical Form: Liquid Density: 1.363 Refractive Index: 1.4560 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Odourless Boiling Point: 80-82°/10mm Beilstein Reference: 1749700 MDL No.: MFCD00000259

Formula: C₆H₁₁BrO₂
Pto. Ebullición: 80…82 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,363
Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000259
Núm. CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR