Salicilonitrilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Hidroxibenzonitrilo, o-Hidroxibenzonitrilo

A13606.06 A13606.14 A13606.22
A13606.06EA 28.5 EUR
A13606.06 A13606.14 A13606.22
Salicilonitrilo ≥98%
Salicilonitrilo

Purity: 98% CAS No.: 611-20-1 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 92-95° Boiling Point: 149°/14mm MDL No.: MFCD00002145

Formula: C₇H₅NO
MW: 119.12 g/mol
Pto. Ebullición: 149 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 92…95 °C
Densidad: 1.1052 g/cm³ (99.6 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002145
Núm. CAS: 611-20-1
EINECS: 210-259-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR