2-Bromotioanisol ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A13632.03 A13632.06 A13632.14
A13632.03EA 33.5 EUR
A13632.03 A13632.06 A13632.14
2-Bromotioanisol ≥98%
2-Bromotioanisol

Purity: 98% CAS No.: 19614-16-5 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: -24° Boiling Point: 140-141°/20mm Beilstein Reference: 2243716 MDL No.: MFCD00000066

Formula: C₇H₇BrS
Pto. Ebullición: 140…141 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,524
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000066
Núm. CAS: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
UN: 3334
ADR: 9,

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR