p-Toluidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13698.0B A13698.0I A13698.30
A13698.0BEA 92.5 EUR
A13698.0B A13698.0I A13698.30
p-Toluidina ≥99%
p-Toluidina
Purity: 99+% CAS No.: 106-49-0 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 199-202° Beilstein Reference: 471281 Merck Reference: 14,9536 UN No.: 3451 MDL No.: MFCD00007906
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 199…202 °C
Pto. de fusión: 42…46 °C
Densidad: 1,05
Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007906
Núm. CAS: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,9536