Bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A13826.14 A13826.22 A13826.36
A13826.14EA 52 EUR
A13826.14 A13826.22 A13826.36
Bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio

Purity: 98% CAS No.: 4762-26-9 Molecular Formula: CH3(CH2)5P(C6H5)3Br Formula Weight: 427.37 Melting Point: 199-202° Beilstein Reference: 3580731

Formula: H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br
Pto. de fusión: 199…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011860
Núm. CAS: 4762-26-9
EINECS: 225-301-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39144c363b7dfa31d2778aec18ae322606438bfe&vid=e6acfe673693bc08b35597d39b9c8ca4e35254da&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR