1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A13887.0B A13887.0I A13887.22 A13887.36
A13887.0BEA 128 EUR
A13887.0B A13887.0I A13887.22 A13887.36
1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno ≥98%
1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno

Purity: 98% CAS No.: 77-79-2 Molecular Formula: C4H6O2S Formula Weight: 118.15 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 63-67° Beilstein Reference: 107004 Merck Reference: 14,8956 MDL No.: MFCD00005481

Formula: C₄H₆O₂S
Pto. de fusión: 63…67 °C
Densidad: 1,314
Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005481
Núm. CAS: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
Índice Merck: 14,8956

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR