4-Fluoro-o-fenilendiamina 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A13977.06 A13977.14 A13977.22
A13977.06EA 79 EUR
A13977.06 A13977.14 A13977.22
4-Fluoro-o-fenilendiamina 97%
4-Fluoro-o-fenilendiamina

Purity: 97% CAS No.: 367-31-7 Molecular Formula: C6H7FN2 Formula Weight: 126.13 Melting Point: 91-95° Beilstein Reference: 2081075 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042228

Formula: C₆H₇FN₂
Pto. Ebullición: 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042228
Núm. CAS: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR