Glicinato de metilo clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14083.0E A14083.22 A14083.36
A14083.0EEA 502 EUR
A14083.0E A14083.22 A14083.36
Glicinato de metilo clorhidrato ≥99%
Glicinato de metilo clorhidrato
Purity: 99% CAS No.: 5680-79-5 Molecular Formula: H2NCH2CO2CH3.HCl Formula Weight: 125.56 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 3593644
Formula: C₃H₈ClNO₂
Pto. de fusión: ∼ 175 °C (desc.)
Densidad: 1,000
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012870
Núm. CAS: 5680-79-5
EINECS: 227-139-1