4,4'-Dimetilbenzofenona ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A14111.06 A14111.14 A14111.22
A14111.06EA 37.8 EUR
A14111.06 A14111.14 A14111.22
4,4'-Dimetilbenzofenona ≥98%
4,4'-Dimetilbenzofenona

Purity: 98+% CAS No.: 611-97-2 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 200°/17mm MDL No.: MFCD00017214

Formula: C₁₅H₁₄O
Pto. Ebullición: 200 °C (17 mmHg)
Pto. de fusión: 92…96 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017214
Núm. CAS: 611-97-2
EINECS: 210-287-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR