2-(4-Bromofenil)etanol ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Alcohol 4-bromofenetilico

A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
A14143.06EA 121 EUR
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
2-(4-Bromofenil)etanol ≥98%
2-(4-Bromofenil)etanol

Purity: 98% CAS No.: 4654-39-1 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Boiling Point: 106-108°/1mm Beilstein Reference: 2079929 MDL No.: MFCD00002897

Formula: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Pto. Ebullición: 106…108 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 36…38 °C
Densidad: 1.436
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002897
Núm. CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR