3-Cloro-6-metoxipiridazina ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A14173.06 A14173.14 A14173.22
A14173.06EA 45.7 EUR
A14173.06 A14173.14 A14173.22
3-Cloro-6-metoxipiridazina ≥97%
3-Cloro-6-metoxipiridazina

Purity: 97% CAS No.: 1722-10-7 Molecular Formula: C5H5ClN2O Formula Weight: 144.56 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 118854

Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144.56 g/mol
Pto. Ebullición: 174…175 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006467
Núm. CAS: 1722-10-7
EINECS: 217-019-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR