3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A14266.06 A14266.14
A14266.06EA 82.2 EUR
A14266.06 A14266.14
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile

Purity: 98% CAS No.: 16617-46-2 Molecular Formula: C4H4N4 Formula Weight: 108.10 Odour: Odourless Melting Point: 173-176° Beilstein Reference: 2647 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00005237

Formula: C₄H₄N₄
Pto. de fusión: 173…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005237
Núm. CAS: 16617-46-2
EINECS: 240-665-6
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR