2-Fluorobenzonitrilo ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A14375.18 A14375.09 A14375.22 A14375.30
A14375.18EA 150 EUR
A14375.18 A14375.09 A14375.22 A14375.30
2-Fluorobenzonitrilo ≥99%
2-Fluorobenzonitrilo

Purity: 99% CAS No.: 394-47-8 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5070 Odour: Almond-like Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 2042184 MDL No.: MFCD00001773

Formula: C₇H₄FN
Pto. Ebullición: 196…198 °C
Pto. de fusión: 35…37 °C
Densidad: 1,138
Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001773
Núm. CAS: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR