3-Hidroxibenzoato de metilo ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A14425.14 A14425.22 A14425.36
A14425.14EA 58.4 EUR
A14425.14 A14425.22 A14425.36
3-Hidroxibenzoato de metilo ≥99%
3-Hidroxibenzoato de metilo

Purity: 99% CAS No.: 19438-10-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 70-72° Boiling Point: 280-281°/708mm MDL No.: MFCD00002295

Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 280…281 °C (708 mmHg)
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002295
Núm. CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR