2,4-Dibromo-6-fluoroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14435.14
A14435.14EA 73.5 EUR
A14435.14
2,4-Dibromo-6-fluoroanilina ≥97%
2,4-Dibromo-6-fluoroanilina
Purity: 97% CAS No.: 141474-37-5 Molecular Formula: C6H4Br2FN Formula Weight: 268.92 Melting Point: 62-64° Beilstein Reference: 6289292 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042230
Formula: C₆H₄Br₂FN
Pto. Ebullición: 277 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042230
Núm. CAS: 141474-37-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III