Anilina ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Aminobenzene, Phenylamine

A14443.0B A14443.0I A14443.22 A14443.PG
A14443.0BEA 49.5 EUR
A14443.0B A14443.0I A14443.22 A14443.PG
Anilina ≥99%
Anilina

Purity: 99+% CAS No.: 62-53-3 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.13 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.5860 Melting Point: -6° Boiling Point: 183-184° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 605631 Merck Reference: 14,659 UN No.: 1547 MDL No.: MFCD00007629

Formula: C₆H₅NH₂
MW: 93.13 g/mol
Pto. Ebullición: 183…184 °C
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1.021
Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007629
Núm. CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR