Cloruro de 2-bromobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14520.09 A14520.18 A14520.30
A14520.09EA 40.5 EUR
A14520.09 A14520.18 A14520.30
Cloruro de 2-bromobenzoilo ≥98%
Cloruro de 2-bromobenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 7154-66-7 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5960 Melting Point: 10° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 508506 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000655
Formula: C₇H₄BrClO
Pto. Ebullición: 245 °C
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,674
Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000655
Núm. CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8,II