Cloruro de tolueno-p-sulfonilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A14547.0B A14547.0I A14547.30 A14547.36
A14547.0BEA 97 EUR
A14547.0B A14547.0I A14547.30 A14547.36
Cloruro de tolueno-p-sulfonilo ≥98%
Cloruro de tolueno-p-sulfonilo

Purity: 98% CAS No.: 98-59-9 Molecular Formula: C7H7ClO2S Formula Weight: 190.65 Flash Point: 128°(262°F) Melting Point: 67-70° Boiling Point: 146°/15mm Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and ether. Insoluble in water Beilstein Reference: 607898 Merck Reference: 14,9534 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007450

Formula: C₇H₇ClO₂S
Pto. Ebullición: 146 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 67…70 °C
Densidad: 1,35
Pto. de inflamación: 128 °C (262 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007450
Núm. CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,9534

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR