4-Bromobenzofenona ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A14755.14 A14755.22 A14755.30
A14755.14EA 43.4 EUR
A14755.14 A14755.22 A14755.30
4-Bromobenzofenona ≥98%
4-Bromobenzofenona

Purity: 98% CAS No.: 90-90-4 Molecular Formula: C13H9BrO Formula Weight: 261.12 Odour: Odourless Melting Point: 79-83° Boiling Point: 350° Beilstein Reference: 1910182 MDL No.: MFCD00000103

Formula: C₁₃H₉BrO
Pto. Ebullición: 350 °C
Pto. de fusión: 79…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000103
Núm. CAS: 90-90-4
EINECS: 202-024-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR