3-Aminobenzoato de metilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A14766.06 A14766.14 A14766.22 AB114527.0100 AB114527.0025
A14766.06EA 55.9 EUR
A14766.06 A14766.14 A14766.22 ABCRAB114527.0100 ABCRAB114527.0025
3-Aminobenzoato de metilo ≥98%
3-Aminobenzoato de metilo

Purity: 98+% CAS No.: 4518-10-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 1101468

Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 120 °C (0,7 mmHg)
Pto. de fusión: 49…53 °C
Densidad: 1,232
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017102
Núm. CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR