2-Cloro-5-nitrobenzaldehído ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A14824.09 A14824.18
A14824.09EA 39.6 EUR
A14824.09 A14824.18
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído ≥97%
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído

Purity: 97% CAS No.: 6361-21-3 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 743764

Formula: C₇H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007293
Núm. CAS: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR