Ácido L(+)-glutámico ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A15031.30 A15031.0B A15031.0I A15031.36
A15031.30EA 35.1 EUR
A15031.30 A15031.0B A15031.0I A15031.36
Ácido L(+)-glutámico ≥99%
Ácido L(+)-glutámico

Purity: 99+% CAS No.: 56-86-0 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Physical Form: Cryst powder Density: 1.525 Appearance: White Melting Point: 189-192° dec. Beilstein Reference: 1723801 Merck Reference: 14,4469 Optical Rotation: +31° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00002634

Formula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Pto. Ebullición: 325 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 189…192 °C (desc.)
Densidad: 1,525
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002634
Núm. CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Índice Merck: 14,4469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR