α-α-α-Trifluoro-o-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A15072.22 A15072.36
A15072.22EA 46.4 EUR
A15072.22 A15072.36
α-α-α-Trifluoro-o-toluidina ≥98%
α-α-α-Trifluoro-o-toluidina
Purity: 98% CAS No.: 88-17-5 Molecular Formula: C7H6F3N Formula Weight: 161.13 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4800 Odour: Recognizable Melting Point: -35 to -33° Boiling Point: 67-68°/15mm Beilstein Reference: 879494 UN No.: 2942 MDL No.: MFCD00007718
Formula: C₇H₆F₃N
Pto. Ebullición: 67…68 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: –35…–33 °C
Densidad: 1,295
Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007718
Núm. CAS: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III