3-Amino-1,2,4-triazol-5-tiol ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A15242.06 A15242.14 A15242.22
A15242.06EA 32.4 EUR
A15242.06 A15242.14 A15242.22
3-Amino-1,2,4-triazol-5-tiol ≥98%
3-Amino-1,2,4-triazol-5-tiol

Purity: 98+% CAS No.: 16691-43-3 Molecular Formula: C2H4N4S Formula Weight: 116.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 112404 MDL No.: MFCD00005231

Formula: C₂H₄N₄S
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005231
Núm. CAS: 16691-43-3
EINECS: 240-735-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR