Potasio L(+)-hidrogenotartrato ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A15281.0B A15281.0I A15281.30
A15281.0BEA 56.7 EUR
A15281.0B A15281.0I A15281.30
Potasio L(+)-hidrogenotartrato ≥98%
Potasio L(+)-hidrogenotartrato

Purity: 98+% CAS No.: 868-14-4 Molecular Formula: C4H5KO6 Formula Weight: 188.18 Melting Point: ca 267° dec. Beilstein Reference: 6119985 Merck Reference: 14,7615 MDL No.: MFCD00065392

Formula: KOOC(CHOH)₂COOH
Pto. de fusión: ∼ 267 °C (desc.)
Densidad: 1,954
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065392
Núm. CAS: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Índice Merck: 14,7615
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR