2-Amino-5-bromo-3-metilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15318.06
A15318.06EA 55.6 EUR
A15318.06
2-Amino-5-bromo-3-metilpiridina 97%
2-Amino-5-bromo-3-metilpiridina
Purity: 97% CAS No.: 3430-21-5 Molecular Formula: C6H7BrN2 Formula Weight: 187.04 Odour: Unpleasant Melting Point: 90-94° Beilstein Reference: 386426 MDL No.: MFCD00068232
Formula: C₆H₇BrN₂
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068232
Núm. CAS: 3430-21-5