2-Pirrolidona ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A15332.36 A15332.A3
A15332.36EA 44.5 EUR
A15332.36 A15332.A3
2-Pirrolidona ≥99%
2-Pirrolidona

Purity: 99% CAS No.: 616-45-5 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4875 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 245° Merck Reference: 14,8016 MDL No.: MFCD00005270

Formula: C₄H₇NO
Pto. Ebullición: 245 °C
Pto. de fusión: 23…25 °C
Densidad: 1,12
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005270
Núm. CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Índice Merck: 14,8016

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR