Malonato de dietilo ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester

A15468.0C A15468.0E A15468.36
A15468.0CEA 441 EUR
A15468.0C A15468.0E A15468.36
Malonato de dietilo ≥99%
Malonato de dietilo

Purity: 99% CAS No.: 105-53-3 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 90°(194°F) Physical Form: Liquid Density: 1.055 Refractive Index: 1.4140 Odour: Pleasant Melting Point: -50° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 774687 Merck Reference: 14,3823 MDL No.: MFCD00009195

Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Pto. Ebullición: 198…200 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1.055
Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009195
Núm. CAS: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Índice Merck: 13,03856

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR