4-Nitro-2,6-xilenol ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A15472.06 A15472.14
A15472.06EA 61.6 EUR
A15472.06 A15472.14
4-Nitro-2,6-xilenol ≥98%
4-Nitro-2,6-xilenol

Purity: 98% CAS No.: 2423-71-4 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: ca 168° dec. Beilstein Reference: 1873275

Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: ∼ 168 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007339
Núm. CAS: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR