4-Cloro-1,3-difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2,4-difluorobenzene
A15495.09 A15495.18 A15495.30
A15495.09EA 34.5 EUR
A15495.09 A15495.18 A15495.30
4-Cloro-1,3-difluorobenceno ≥98%
4-Cloro-1,3-difluorobenceno
Purity: 98% CAS No.: 1435-44-5 Molecular Formula: C6H3ClF2 Formula Weight: 148.54 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4750 Odour: Aromatic Melting Point: -26° Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 2081077 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00042569
Formula: C₆H₃ClF₂
MW: 148.54 g/mol
Pto. Ebullición: 126…127 °C
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1.353
Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042569
Núm. CAS: 1435-44-5
ADR: 3 III