4'-(Trifluorometil)acetofenona ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A15529.06 A15529.14
A15529.06EA 61.2 EUR
A15529.06 A15529.14
4'-(Trifluorometil)acetofenona ≥98%
4'-(Trifluorometil)acetofenona

Purity: 98+% CAS No.: 709-63-7 Molecular Formula: C9H7F3O Formula Weight: 188.15 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Characteristic Melting Point: 29-35° Boiling Point: 83-85°/9mm Beilstein Reference: 1870425 MDL No.: MFCD00000401

Formula: C₉H₇F₃O
Pto. Ebullición: 83…85 °C (9 mmHg)
Pto. de fusión: 29…35 °C
Densidad: 0,924
Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000401
Núm. CAS: 709-63-7
EINECS: 211-913-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR