Cianoacetato de metilo ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Methyl 2-cyanoacetate

A15555.0B A15555.22 A15555.30 A15555.36
A15555.0BEA 132 EUR
A15555.0B A15555.22 A15555.30 A15555.36
Cianoacetato de metilo ≥99%
Cianoacetato de metilo

Purity: 99% CAS No.: 105-34-0 Molecular Formula: NCCH2CO2CH3 Formula Weight: 99.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4185 Odour: Mild Melting Point: -23° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 773945 MDL No.: MFCD00001939

Formula: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Pto. Ebullición: 204 °C
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 1.127
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001939
Núm. CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR