4-Picolina ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A15595.0F A15595.AE A15595.AP
A15595.0FEA 159 EUR
A15595.0F A15595.AE A15595.AP
4-Picolina ≥98%
4-Picolina

Purity: 98% CAS No.: 108-89-4 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.13 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Unpleasant pH: 10-11 Melting Point: 3° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 104586 Merck Reference: 14,7402 UN No.: 2313 MDL No.: MFCD00006440

Formula: C₆H₇N
Pto. Ebullición: 144…145 °C
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 0,957
Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006440
Núm. CAS: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,7402

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR