α-α-α-Trifluoro-2-iodotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
A15698.14 A15698.22
A15698.14EA 47.4 EUR
A15698.14 A15698.22
α-α-α-Trifluoro-2-iodotolueno ≥99%
α-α-α-Trifluoro-2-iodotolueno
Purity: 99% CAS No.: 444-29-1 Molecular Formula: C7H4F3I Formula Weight: 272.01 Flash Point: 81°(177°F) Physical Form: Liquid Density: 1.936 Refractive Index: 1.5305 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 2090038 MDL No.: MFCD00001041
Formula: C₇H₄F₃I
MW: 272.01 g/mol
Pto. Ebullición: 198…199 °C
Densidad: 1.936
Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001041
Núm. CAS: 444-29-1
EINECS: 207-147-1