L(+)-Arginina ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A15738.0E A15738.14 A15738.22 A15738.36 AB110500.0100
A15738.0EEA 631 EUR
A15738.0E A15738.14 A15738.22 A15738.36 ABCRAB110500.0100
L(+)-Arginina ≥98%
L(+)-Arginina

Purity: 98+% CAS No.: 74-79-3 Molecular Formula: C6H14N4O2 Formula Weight: 174.20 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Melting Point: 226° dec. Beilstein Reference: 1725413 Merck Reference: 14,780 Optical Rotation: +26° (c=1.6 in 6N HCl) MDL No.: MFCD00002635

Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Pto. Ebullición: 368 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 226 °C (desc.)
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002635
Núm. CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Índice Merck: 14,780

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR