Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A16104.14 A16104.22 A16104.36
A16104.14EA 32.3 EUR
A16104.14 A16104.22 A16104.36
Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) ≥98%
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato

Purity: 98% CAS No.: 145224-94-8 Molecular Formula: C6H13NO4S.H2O Formula Weight: 213.26 (195.24anhy) Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: ca 308° dec. Beilstein Reference: 141319 Merck Reference: 14,5902 MDL No.: MFCD00149409


Good's buffer

Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Pto. de fusión: ∼ 308 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 14,5902

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR