Pivaloylacetonitrile 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleronitrile, Trimethylacetylacetonitrile
A16309.14
A16309.14EA 70.9 EUR
A16309.14
Pivaloylacetonitrile 99%
Pivaloylacetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 59997-51-2 Molecular Formula: C7H11NO Formula Weight: 125.17 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 1746674 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00010208
Formula: C₇H₁₁NO
MW: 125.17 g/mol
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010208
Núm. CAS: 59997-51-2
EINECS: 262-017-1
ADR: 6.1 III