Cloruro de 4-clorobenzoilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A16325.14 A16325.22 A16325.36
A16325.14EA 25.8 EUR
A16325.14 A16325.22 A16325.36
Cloruro de 4-clorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 4-clorobenzoilo

Purity: 98% CAS No.: 122-01-0 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5780 Odour: Acrid Melting Point: 12-14° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 471606 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000686

Formula: C₇H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 221…222 °C
Pto. de fusión: 12…14 °C
Densidad: 1,377
Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000686
Núm. CAS: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR